missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TYRP1 Antibody (CL4923) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61642F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TYRP1 Monoclonal antibody specifically detects TYRP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| TYRP1 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| b-PROTEIN, CAS25,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase, Catalase B, CATB, EC 1.14.18, EC 1.14.18.-, EC 1.14.18.1, Glycoprotein 75, GP75DHICA oxidase, Melanoma antigen gp75, TRP-1, TRPTYRP, tyrosinase-related protein 1TRP1, TYRRP | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P17643, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 7306 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL4923 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur