Learn More
Tyrphostin 23, TRC
Artikelnummer. 30449431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449431 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT923000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Summenformel C10 H6 N2 O2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
SMILES Oc1ccc(C=C(C#N)C#N)cc1O
IUPAC-Name 2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]propandinitril
Molekulargewicht (g/mol) 186.17
Formelmasse 186.0429