Learn More
Tyrphostin AG 112, TRC
Artikelnummer. 30451325
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451325 25 mg -
30451324 250 mg 250 Milligramm
30456069 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT94798025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144978-82-5
Summenformel C13H8N4O
Molekulargewicht (g/mol) 236.23
IUPAC-Name (3Z)-2-amino-4-(4-hydroxyphenyl)buta-1,3-diene-1,1,3-tricarbonitrile
SMILES NC(=C(C#N)C#N)\C(=C\c1ccc(O)cc1)\C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyrphostin AG 112
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H8N4O/c14-6-10(13(17)11(7-15)8-16)5-9-1-3-12(18)4-2-9/h1-5,18H,17H2/b10-5+
Formelmasse 236.0698