Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Kittel TY703S ES
Artikelnummer. 30305935
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
2XL
3XL
Packungsgröße:
30 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30305935 S 30 Stück
30305901 M 30 Stück
30305906 L 30 Stück
30305899 XS 30 Stück
30305930 2XL 30 Stück
30305890 3XL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30305935 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15570300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.95 €
    261.98 € / 30 Stück
    Sparen 15.97 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kleid mit Kragen und Klettverschluss in der neck. Versäuberte Nähte. Gestrickte Bündchen. An der Taille befestigte Bänder, die von elastischen Seiten ausgehen.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 ES Kleid. Erhältlich in den Größen S bis 3XL. Kleid mit Kragen und Klettverschluss in der neck. Die verlängerte Rocklänge gewährleistet Schutz vor frontaler Entblößung. Die offene Rückenverschlussöffnung erhöht den Tragekomfort. Versäuberte Nähte. Gestrickte Bündchen. An der Taille befestigte Bänder, die von elastischen Seiten ausgehen.
  • Tyvek™ Die Kleidungsstücke bestehen aus blitzgesponnenem Polyethylen hoher Dichte und bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
  • Anwendungen von Tyvek™ Der 500 ES-Kittel umfasst Routineaufgaben in Situationen mit geringem Risiko oder, wenn das Risiko definiert ist, im Kontext von BSL3 oder niedriger und bei geringer Exposition gegenüber Körperflüssigkeiten: Transport infizierter Patienten, Testung, Patiententriage, Vorbereitung von Flüchtlingslagern, Personenrettung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Notfallteams
Länge (angloamerikanisch) 47,24 in.
Länge (metrisch) 120 cm
Modell Kleid mit Kragen und Klettverschluss im Nacken
Breite (angloamerikanisch) 22,83 in.
Breite (metrisch) 58 cm
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Klettverschluss am Hals und Taillenbänder
Einwegprodukt Einmalgebrauch