missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ Tyvek™ 500 Gown TY703S ES

Artikelnummer. p-200112423
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
30 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30305935

Marke: DuPont™ D15570300

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Collared gown with hook and loop closure in the neck. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides.

  • DuPont™ Tyvek™ 500 ES Gown. Available in sizes SM to 3X. Collared gown with hook and loop closure in the neck. Increased skirt length ensures protection against frontal exposure. Openness in the back closure increases wearer comfort. Serged seams. Knit cuffs. Bound ties at waist originating from elasticated sides.
  • Tyvek™ garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
  • Applications of Tyvek™ 500 ES Gown include routine tasks in low-risk situations, or when risk is defined, in context of BSL3 or less, and low exposure to body fluids: transport of infected patients, testing, patient triage, refugee camp preparation, people rescue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe Small
Zur Verwendung mit (Anwendung) Emergency Service Teams
Länge (angloamerikanisch) 47.24 in.
Länge (metrisch) 120 cm
Modell Collared gown with hook and loop closure in the neck
Breite (angloamerikanisch) 22.83 in.
Breite (metrisch) 58 cm
Material Polyethylene
Farbe White
Verschlusstyp Hook and Loop Neck with Waist Ties
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Non-sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt