Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Artikelnummer. 15835003 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Größe (metrisch) Brustkorb Packungsgröße
15835003 L 100 bis 108 cm 25 Stück
15815003 S 84 bis 92 cm 25 Stück
15825003 M 92 bis 100 cm 25 Stück
15845003 XL 108 bis 116 cm 25 Stück
15855003 2XL 116 bis 124 cm 25 Stück
15865003 3XL 124 bis 132 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden.
Artikelnummer. 15835003 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15522182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.04 €
    441.19 € / 25 Stück
    Sparen 143.85 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden.
Tyvek™ 500 HV-Kleidungsstücke mit begrenzter Verwendung bestehen aus flashgesponnenem Polyethylen und bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Ihre leuchtend fluoreszierende orange Farbe, kombiniert mit silbergrauen Reflexstreifen, macht sie sowohl tagsüber als auch nachts gut sichtbar.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Gebördelter Overall erhältlich in fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Bändern für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Robust aber leicht Stehkragen, elastisch am Handgelenk und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille. Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss.
    Tyvek™ 500 HV Kleidung ist großteils aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort. Dank der Vlies-Struktur sind durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend gegen Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern, sind extrem fusselarm und innen antistatisch behandelt. Ihre leuchtend fluoreszierende orange Farbe kombiniert mit silbergrau reflektierenden Bändern machen sie sowohl tagsüber als auch nachts (bei Lichteinwirkung) gut sichtbar.
    Zu den Anwendungsgebieten für Tyvek™ 500 HV Kleidungsstücken gehören Schiene, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, Subterrane Arbeiten, Häfen, Flughäfen und Bauwesen.
  •  
  • Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B
  • En14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiver Kontamination), EN ISO 20471 (Hochsichtbare Warnschutzkleidung, Klasse 3), RIS-3279-TOM Issue 1
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Sehr geringe innere Leckage durch optimierte Konstruktion
  • Tyveki™ AUTO-LOCK Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für verbesserten Schutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Besonders sichtbare Overalls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Tyvek
Farbe Orange, Reflektierend silberfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Verschlusstyp Selbstverriegelnder Reißverschluss mit Abdeckung
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Erreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), EN ISO 20471 (hochsichtbare Kleidung, Gütegrad 3), RIS-3279-TOM Ausgabe 1
Widerstand Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrasiv
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Erreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), EN ISO 20471 (hochsichtbare Kleidung, Klasse 3), RIS-3279-TOM Ausgabe 1 Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – innen
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 39 - 43 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bahn, Straße, Bergbau, Abfallentsorgung, Untergründe, Häfen, Flughäfen und Bauwesen.
Höhe (metrisch) 174 bis 182 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 46 g/m2