Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel
Artikelnummer. 16377381 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16377381 M 50 Stück
16367381 S 50 Stück
16387381 L 50 Stück
16397381 2XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16377381 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15534011
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tyvek™ Laborkittel bieten einen besseren Schutz für Körperteile, die stärker mit gefährlichen Substanzen in Kontakt kommen.
  • Besteht aus flashgesponnenem, hochdichtem Polyethylen und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf
  • Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Micron.
  • Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
  • Teilkörper-Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ PB (6-B)
  • EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Wirkstoffe)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
  • Einsatzgebiete umfassen: pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemisch resistenter Laborkittel
Größe M
Geschlecht Unisex
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien
Saumtyp Genäht