Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Small Bag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17797997 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 3 in.
4 x 4 in.
4 x 9 in.
5 x 5 in.
6 x 5 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
8 x 5 in.
8 x 6 in.
9 x 5 in.
9 x 6 in.
9 x 7 in.
10 x 4 in.
10 x 5 in.
10 x 6 in.
10 x 7 in.
11 x 5 in.
11 x 8 in.
15 x 6 in.
16 x 6 in.
18 x 4 in.
25 x 4 in.
26 x 4 in.
8 x 17 in.
20 x 14 in.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17797997
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A1420D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. Can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 20 x 14 in.
Länge (angloamerikanisch) 20 in.
Länge (metrisch) 50,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35,6 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel