Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Jacke
Artikelnummer. 12673690 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12673690 L 50 Stück
12633690 XL -
12663690 2XL 50 Stück
12683690 M 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12673690 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D13496057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.73 €
    379.99 € / 50 Stück
    Sparen 44.74 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Die DuPont™ Tyvek™ 500 Jacke mit Haube ist aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales
  • Speziell für den Einsatz mit Tyvek™ Bekleidung entwickelt
  • Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
  • Abgesteppte innere Säume
  • Reißverschluss vorne
  • Elastische Haube und Handgelenke
  • Weiß
  • PSA-Kategorie I
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe L
Material HDPE
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Zertifizierung/Konformität EN 1149-5
Saumtyp Genäht (innenliegend)
Produkttyp Chemikalienbeständige Jacke mit Kapuze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Handhabung, chemischer Schutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/allgemeiner Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung und vieles mehr