Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
Artikelnummer. p-200003644 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16468353
Marke: DuPont™ D15531626
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Made of high density polyethylene, the Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers provide an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.
  • Gripper™ Sohlen bieten verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit
  • Liefer eine optimales Gleichgewicht von Schutz, Dauerhaftigkeit und Komfort.
  • li>Geeignet für den Gebrauch in Reinräumen der GMP-Klasse C/D (ISO-Klasse 6-9)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Mittel
Material HDPE
Farbe Weiß
Sterilität Nicht steril
Verschlusstyp Ties
Sohlenart Rutschfest
Modell IC 458
Saumtyp Umgestochen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126
Produkttyp Stiefelüberzieher