Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemokittel
Artikelnummer. 17886865
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
30 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17886865 3XL 30 Stück
17876865 XS 30 Stück
17856865 S 30 Stück
17866865 M 30 Stück
17836865 L 30 Stück
17846865 XL 30 Stück
17826865 2XL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17886865 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15542357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.48 €
    207.16 € / 30 Stück
    Sparen 84.32 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kleid mit Kragen, Klettverschluss am Hals, Overlocknähten, Strickbündchen und an der Taille gebundenen Bändern, die von elastischen Seiten ausgehen. Nicht sauber aufbereitet und nicht sterilisiert.
  • Erhältlich in den Größen XS bis 3XL
  • Die verlängerte Rocklänge schützt vor unerwünschten Einblicken. Der offene Rückenverschluss erhöht den Tragekomfort.
  • Liefer eine optimales Gleichgewicht von Schutz, Dauerhaftigkeit und Komfort.
  • Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen unter Verwendung eines patentierten Blitzspinnverfahrens
  • Bietet eine natürliche Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und Spritzer von ungefährlichen, wasserbasierten Flüssigkeiten.
  • Hergestellt in einer kontrollierten Umgebung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 3XL
Produkttyp Schutzkittel für kontrollierte Umgebungen
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Haken und Schlaufe
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Ärmelausführung Lange Ärmel