Beschreibung
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte.Der DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall mit Überschuhen ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend gegen Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis.Bietet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu einer Größe von 1 μm) und ist extrem fusselarm.
- Overall mit Haube
- Weiß
- Sauber verarbeitet und steril
- Abgesteppte innere Säume
- Set Ärmeldesign mit elastischer Passform an Handgelenken, Knöcheln und Gesicht
- Angehängte Daumenschlaufen
- Reißverschluss
- Befestigte Überschuhe mit rutschhemmenden Sohlen
- Nicht CE-zertifiziert als Chemikalienschutzkleidung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 3 Extragroß |
| Material | Tyvek |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch am Handgelenk |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Verschlusstyp | Reißverschluss vorne |
| Saumtyp | Umgestochen |
| Mehr anzeigen |