Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean Einweg-Überziehschuhe
Artikelnummer. 15590611 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15590611 Groß 100 Stück
15500631 Mittel 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15590611 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D14246699
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Überschuhe für eine Vielzahl von Branchen. Tyvek™ IsoClean Einweg-Überschuhe bieten eine ideale Balance aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
  • Befestigungsbänder
  • Elastischer Bund an den Knöcheln und rutschhemmende Gripper-Vollsohle
  • Tyvek™ Bekleidung und Zubehör sind aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort
  • Tyvek™ ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
  • Bekleidung und Zubehör aus Tyvek™ IsoClean werden in der Biotech-, Pharma-, Medizinproduktions- und Elektronikindustrie verwendet
  • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6 und höher
  • Nicht sauber gewaschen, nicht sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Groß
Material Tyvek
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.