Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean Einweg-Überziehschuhe
Artikelnummer. p-6827071 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15590611
Marke: DuPont™ D14246699
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Überschuhe für eine Vielzahl von Branchen. Tyvek™ IsoClean Einweg-Überschuhe bieten eine ideale Balance aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
  • Befestigungsbänder
  • Elastischer Bund an den Knöcheln und rutschhemmende Gripper-Vollsohle
  • Tyvek™ Bekleidung und Zubehör sind aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort
  • Tyvek™ ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
  • Bekleidung und Zubehör aus Tyvek™ IsoClean werden in der Biotech-, Pharma-, Medizinproduktions- und Elektronikindustrie verwendet
  • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 6 und höher
  • Nicht sauber gewaschen, nicht sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Groß
Material Tyvek
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse