Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Laborkittel, steril, doppelt verpackt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17859323
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
3XL
Packungsgröße:
30 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17859323 XL 30 Stück
17899313 S 30 Stück
17819323 M 30 Stück
17879323 L 30 Stück
17879313 - 30 Stück
17869313 3XL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17859323 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15560762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 €
    277.87 € / 30 Stück
    Sparen 133.13 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gammasterilisierte Laborkittel mit eingefasstem Kragen sind aseptisch gefaltet und verfügen über eingefasste Innennähte, Tunnelzüge an den Handgelenken und einen Druckknopfverschluss vorne.
  • Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
  • Gebundene innere Säume
  • Tunnelzugförmige Elastizität an den Handgelenken
  • Druckknopfverschluss vorne für einfaches An- und Ausziehen
Tyvek™ IsoClean™ bietet ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort. Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen unter Verwendung eines patentierten Blitzspinnverfahrens Tyvek™ IsoClean™ bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und leichte Spritzer ungefährlicher Flüssigkeiten. Tyvek™ IsoClean™ ist zudem atmungsaktiv und fusselfrei.
Tyvek™ IsoClean™ Zubehör (Optionscode WS) wurde durch Gammabestrahlung sterilisiert. Sie sind gefaltet, um das aseptische Anziehen zu erleichtern, und verpackt in einer ISO Reinraum der Klasse 5. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterile Zubehörteile (Optionscode WS) werden in einem doppelten Barriere-Verpackungssystem verpackt, das aus einem inneren und einem äußeren, leicht zu öffnenden Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem ist ein Schlüsselelement zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinräume. Die Zubehörteile sind einzeln verpackt und in einer Umverpackung zusammengefasst.
Kleidungsstücke und Accessoires aus sterilen Tyvek™ IsoClean™ Sie werden typischerweise in Reinräumen in Krankenhausapotheken, in der Biotechnologie, der pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnikherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Laborkittel für kontrollierte Umgebungen
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material Tyvek
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschlüsse
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Widerstand Partikel, Leichter Flüssigkeitsspritzer
Anzahl Taschen Keine
Latexfrei Ja