Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 458B WS Stiefelüberzug, steril, doppelt verpackt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17839333
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17839333 L 100 Stück
17829333 S 100 Stück
17809333 M 100 Stück
17849333 XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17839333 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15560756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.52 €
    235.67 € / 100 Stück
    Sparen 56.85 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die gammasterilisierten Überschuhe werden aseptisch gefaltet und verfügen über einen abgedeckten elastischen Beinabschluss, Knöchelbänder, eine rutschfeste Sohle und eingefasste Innennähte.
  • Sterilisiert durch Gammabestrahlung
  • Gebundene innere Säume
  • Tunnelförmige Elastizität an Schienbein und Knöchel
  • Beinabschlüsse
  • Gripper™ Die Sohlen bieten verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit.
Tyvek™ IsoClean™ bietet ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort. Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen unter Verwendung eines patentierten Blitzspinnverfahrens Tyvek™ IsoClean™ bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und leichte Spritzer ungefährlicher Flüssigkeiten. Tyvek™ IsoClean™ ist zudem atmungsaktiv und fusselfrei.
Tyvek™ IsoClean™ Zubehör (Optionscode WS) wurde durch Gammabestrahlung sterilisiert. Sie sind gefaltet, um das aseptische Anziehen zu erleichtern, und verpackt in einer ISO Reinraum der Klasse 5. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterile Zubehörteile (Optionscode WS) werden in einem doppelten Barriere-Verpackungssystem verpackt, das aus einem inneren und einem äußeren, leicht zu öffnenden Reinraumbeutel besteht. Das Verpackungssystem ist ein Schlüsselelement zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinräume. Die Zubehörteile sind einzeln verpackt und in einer Umverpackung zusammengefasst.
Kleidungsstücke und Accessoires aus sterilen Tyvek™ IsoClean™ Sie werden typischerweise in Reinräumen in Krankenhausapotheken, in der Biotechnologie, der pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnikherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe L
Material Tyvek
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Verschlusstyp Elastisches Oberteil mit Knöchelbändern
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Trockene Partikel, Spritzer
Produkttyp Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen