Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Schutzanzug, steril, doppelt verpackt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17869403
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17869403 M 25 Stück
17889413 S 25 Stück
17819413 L 25 Stück
17829413 XL 25 Stück
17859413 2XL 25 Stück
17849413 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17869403 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15560733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00 €
    254.85 € / 25 Stück
    Sparen 265.15 €
    50% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unkapuzenlose, gammasterilisierte Overalls werden aseptisch gefaltet und verfügen über eingefasste Innennähte, getunnelte Gummizüge an Hand- und Fußgelenken sowie einen elastischen Bund am Rücken. Tyvek™ Überzogene, elastische Daumenschlaufen und eine Sturmklappe.
  • Sterilisiert durch Gammabestrahlung
  • Gebundene innere Säume
  • Elastischer Bund hinten für gute Passform
  • Tyvek™ abgedeckte elastische Daumenschlaufen
  • Tunnelelastizierung an Handgelenken und Knöcheln
  • Reißverschluss vorne
  • Sturmklappe
  • Liefer eine optimales Gleichgewicht von Schutz, Dauerhaftigkeit und Komfort.
  • Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen unter Verwendung eines patentierten Blitzspinnverfahrens
  • Bietet eine natürliche Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und leichte Spritzer von ungefährlichen, wasserbasierten Flüssigkeiten.
  • Atmungsaktiv und fusselarm
  • Sterilisiert durch Gammabestrahlung
  • Gefaltet, um aseptisches Anziehen zu erleichtern, und verpackt in einer ISO Reinraum der Klasse 5
  • Verpackt in einem doppelten Barriere-Verpackungssystem, bestehend aus einem inneren und einem äußeren, leicht zu öffnenden Reinraumbeutel.
  • Das Verpackungssystem ist ein Schlüsselelement zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos beim Transport von Bekleidung in Reinräume.
  • Typischerweise werden sie in Reinräumen von Krankenhausapotheken, in der Biotechnologie, der pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnikherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Tyvek
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Ohne Kapuze
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden
Sterilität Steril
Widerstand Partikel
Latexfrei Ja
Modell D15560