Learn More
DuPont™ X100 DuPont TYVEK IsoClean sleeve - model IC501 B
Artikelnummer. 15571975 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
:
Größe: Universal
Artikelnummer. 15571975
Marke: DuPont™ D14246894
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Kittel ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend gegen Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Er bietet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zur einer Größe von 1 μin.
  • Weiß, Universalgröße.
  • Getunnelte Gummizüge
  • Eingebundene Nähte: Die eng genähte Naht ist mit Bekleidungsstoff überzogen, um den Schutz der Naht zu verstärken und das Potenzial für das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln zu verringern
• Hinweis: Dieses Produkt ist nicht CE-zertifiziert als Chemikalienschutzkleidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Standard
Bauweise Durch Flash-Spinnen hergestelltes HDPE
Produkttyp Schutzhülle
Material HDPE
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Saumtyp Gebunden
Stulpenform Elastisch
Modell Modell IC501 B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte und Elektronikindustrie, andere kritische oder kontrollierte Umgebungen
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie 1
Länge (metrisch) 45 cm