Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek/PE abziehbare Durchlaufschläuche für die Dampfsterilisation
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17891051 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
107 x 35,6 cm (42 x 14 in.)
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 17891051
Marke: Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK1442
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tyvek abziehbare Durchlaufschläuche für die Dampfsterilisation bieten eine Barriere gegen Mikrobenkontamination.
  • Die ideale Wahl für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
  • Tyvek™ elastische Folie auf Polyesterbasis ist fusselfrei, feuchtigkeits- und stichfest, extrem widerstandsfähig und für die Autoklavierung geeignet
  • Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
  • Die durchsichtige Folienseite bietet ausgezeichnete Klarheit sowie Festigkeit und Haltbarkeit
  • Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden.
  • Jeder Beutel verfügt über eine Prozessanzeige der KLASSE A, die sich bei Dampfeinwirkung von rosa zu dunkelbraun ändert
  • Wenn die abziehbaren Dichtungen geöffnet werden, entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 558 oz.
Kapazität (metrisch) 16,5 l
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Latexfrei Ja
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Abmessungen (L x B) 107 x 35,6 cm (42 x 14 in.)
Länge (angloamerikanisch) 42 in.
Länge (metrisch) 106.7 cm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35.6 cm
Produkttyp Autoclave Bag