Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Der Laborkittel DuPont™ Tyvek™ 500 mit Reißverschluss und Taschen ist aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
Marke: DuPont™ D13495953
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Mit 5 Druckknöpfen
- Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
- Abgesteppte innere Säume
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen Feinpartikel (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
| 2 Extragroß | |
| Weiß | |
| Elastisch | |
| EN 1149-5 |
| HDPE | |
| 5 Druckknöpfe | |
| Genäht (innenliegend) |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.