Beschreibung
- Schienbeinlänge
- Schutz vorne mit Wickelverschluss hinten
- Hakenverschluss am Hals und Taillenbänder
- Genähte und überklebte Nähte
- Gelb
- Die Polymerbeschichtung bildet eine Permeationsbarriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | L bis XXL |
| Geschlecht | Unisex |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Modell | Schienbeinlänge, Wrap-over-Verschluss hinten mit Bändern |
| Produkttyp | Kittel |
| Material | Tyvek Substrat mit Polymerbeschichtung |
| Farbe | Gelb |
| Verschlusstyp | Wrap-around Waist Ties |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |