Learn More
DuPont™ Tyvek™ Substrat mit Polymerbeschichtung, gelb
Artikelnummer. p-8010506 Alle ansehen DuPont Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein bis Mittel
L bis XXL
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12693680 L bis XXL 25 Stück
11763103 Klein bis Mittel 25 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12693680
Marke: DuPont™ D13984725
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Der wadenlange Kittel mit Wickelverschluss am Rücken, Hakenverschluss am Hals und Taillenbändern bietet verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlichen Substanzen stärker ausgesetzt sind.
  • Schienbeinlänge
  • Schutz vorne mit Wickelverschluss hinten
  • Hakenverschluss am Hals und Taillenbänder
  • Genähte und überklebte Nähte
  • Gelb
  • Die Polymerbeschichtung bildet eine Permeationsbarriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe L bis XXL
Geschlecht Unisex
Anzahl Taschen Keine
Modell Schienbeinlänge, Wrap-over-Verschluss hinten mit Bändern
Produkttyp Kittel
Material Tyvek Substrat mit Polymerbeschichtung
Farbe Gelb
Verschlusstyp Wrap-around Waist Ties
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Unsteril
Stulpenform Elastisch
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar