Learn More
DuPont™ Tyvek™ Tychem™ PL50 Laborkittel
Artikelnummer. 12613690
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: L bis XXL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12613690 Größe: L bis XXL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12613690 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D13984782
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Die DuPont™ Tyvek™ Tychem™ PL50 Laborkittel werden aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek-Substrat beschichtet ist.
  • Elastisch am Handgelenk
  • Antistatische Behandlung
  • Mit Wickelverschluss hinten, Hakenverschluss am Hals und Taillenbändern
  • Hervorragender Schutz gegen chemische Permeation durch viele verschiedene Chemikalien.
  • Schützt Mitarbeiter vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe L bis XXL
Geschlecht Unisex
Anzahl Taschen Keine
Modell Schienbeinlänge
Produkttyp Kittel
Material Tyvek-Substrat laminiert auf einen polymerbeschichteten Film
Farbe Grau
Verschlusstyp Hinten
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Unsteril
Stulpenform Elastisch
Saumtyp Genäht und überlappend
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar