Learn More
U-0521, TRC
Artikelnummer. 30133509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133509 50 mg 50 Milligramm
30132577 100 mg 100 Milligramm
30008676 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133509 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU85032550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5466-89-7
Summenformel C10 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.201
Synonym 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylpropanone, 3',4'-Dihydroxy-α-methylpropiophenone, NSC 27389, U 0521
IUPAC-Name 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-Methylpropan-1-One
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material U-0521
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-6(2)10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,11-12H,1-2H3
Formelmasse 180.079