Learn More
BD Medical U-100 Insulinspritzen mit Nadel
Artikelnummer. 15129003
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
29 G
Artikelnummer. Kanülen-Gauge
15129003 29 G
1 options
Artikelnummer. 15129003
Marke: BD Medical 324824
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
In sich geschlossene (sterile Innenseite) Insulinspritzen mit orangefarbenem Nadelschutz und schwarz gedruckter Skalenmarkierung.
  • Steril
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Latexfrei
  • Entwickelt für die parenterale Verabreichung von Pharmazeutika
Spezifikation
Material Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Ansatz), Kolben aus Polystyrol
Kanülen-Gauge 29 G
Menge 500/Karton
Verpackung Polybeutel, 10/Beutel, Regalkasten, 100/Karton
Volumen (metrisch) 0.5 ml
Länge (metrisch) Kanüle 12,7 mm
Sterilität Steril