Learn More
uvex U-Chem 3100 Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitrilbutadienkautschuk (NBR)
- Eine zusätzliche Beschichtung verbessert die Griffigkeit beim Umgang mit nassen/öligen Objekten
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die mechanischen Schutz erfordern
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 4121X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AJKLMO |
| Mehr anzeigen |