Learn More
uvex U-Chem 3500 Safety Glove
Artikelnummer. p-7228494 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17797739
Marke: uvex 6018807
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Uvex U-chem 3500 chemical protection gloves are ideal for handling a variety of different chemicals.
  • Chemikalienschutzhandschuh mit Stulpe für den Umgang mit verschiedenen Chemikalien
  • Vollständig beschichtet mit Chloropren und Nitrilkautschuk (NBR)
  • Obermaterial Baumwolle
  • Hervorragende Griffigkeit bei warmen und nassen Werkstücken
  • Hohe Beständigkeit gegen Aceton, Reinigungsmittel, Klebstoffe und Lösungsmittel
  • Sehr bequem zu tragen dank nahtlosem Baumwollfutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN 374: Typ A (A C J K L M N O P S T), EN 407 (X 1 X X X X X)
Farbe Orange
Latex Free Yes
Material Baumwolle, NBR
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 7