Beschreibung
- Große Elektrode für die Entladung aller Arten von Proben und Tara-Behältern mit Abmessungen von 15 x 25 cm
- Verbessert die Wägegenauigkeit
- Ermöglicht eine schnelle Dosierung
- Verringert das Kontaminationsrisiko
- Kann frei neben Ihrer Waage platziert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborwaage |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entladung elektrostatischer Ladung |
| Größe | Groß |