Learn More
uvex U-Fit NBR-Einweg-Schutzhandschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dünne, zuverlässige NBR-Handschuhe verbessern die Griffigkeit durch die aufgeraute Handfläche
- Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Sehr flexibel mit guter Tastempfindlichkeit
- Sehr gute mechanische Festigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Latex Free | Ja |
| Material | NBR |
| Palm Thickness (Metric) | 0,1 mm |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 7 |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | KPT |
| EN ISO 374-5 | Bakterien, Pilze MIT Virusschutz |