Learn More
uvex U-Fit NBR-Einweg-Schutzhandschuhe
Artikelnummer. p-9651001 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15347142
Marke: uvex 6059609
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die dünnen, zuverlässigen NBR-Handschuhe verfügen über eine aufgeraute Handschuhoberfläche für bessere Griffigkeit und bieten zuverlässigen Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen und wässrigen Salzlösungen.
  • Dünne, zuverlässige NBR-Handschuhe verbessern die Griffigkeit durch die aufgeraute Handfläche
  • Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Sehr flexibel mit guter Tastempfindlichkeit
  • Sehr gute mechanische Festigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Latex Free Ja
Material NBR
Palm Thickness (Metric) 0,1 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Länge (metrisch) 24 cm