Learn More
uvex U-Fit Lite Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 15317152 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15317152 7 1 Stück
15397142 9 1 Stück
15327152 10 1 Stück
15307152 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15317152 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6059707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Uvex U-Fit Lite Einweg-Sicherheitshandschuhe sind extrem leicht und bieten dennoch einen guten Schutz vor Schmutz und Öl.Die Handschuhe sind Touchscreen-kompatibel und ideal für leichte Präzisionsmontagearbeiten.
  • Leichte, langlebige NBR-Einweghandschuhe
  • Texturierte Fingerspitzen für besseren Halt
  • Zuverlässiger Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Touchscreen-kompatibel
  • Foodsafe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Latex Free Ja
Material Nitril-Kautschuk
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe 7
Sterilität Non-sterile
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES K
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Menge Box of 100