missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex U-Fit Lite Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leichte, langlebige NBR-Einweghandschuhe
- Texturierte Fingerspitzen für besseren Halt
- Zuverlässiger Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Touchscreen-kompatibel
- Foodsafe
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | Ja |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril-Kautschuk |
| Palm Thickness (Metric) | 0,08 mm |
| Gepudert | Powder Free |
| Produkttyp | Nitrile Gloves |
| Größe | 10 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur