Learn More
uvex U-Fit Lite Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. p-7236918 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15397142
Marke: uvex 6059709
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Uvex U-Fit Lite Einweg-Sicherheitshandschuhe sind extrem leicht und bieten dennoch einen guten Schutz vor Schmutz und Öl.Die Handschuhe sind Touchscreen-kompatibel und ideal für leichte Präzisionsmontagearbeiten.
  • Leichte, langlebige NBR-Einweghandschuhe
  • Texturierte Fingerspitzen für besseren Halt
  • Zuverlässiger Spritzschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässrigen Salzlösungen
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Touchscreen-kompatibel
  • Foodsafe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Ja
Farbe Blau
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Latex Free Ja
Material Nitril-Kautschuk
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe 9
Sterilität Non-sterile
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES K
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Menge Box of 100
Serie U-Fit Lite
Länge (metrisch) 24 cm