Learn More
uvex u-fit Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 31903211 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6, Extraklein
7, Klein
8, Mittel
9, Groß
10, Extragroß
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31903211 10, Extragroß 1 Stück
31903203 6, Extraklein 1 Stück
31903167 7, Klein 1 Stück
31903181 8, Mittel 1 Stück
31903178 9, Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31903211 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6072710
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Handschuhe bieten zuverlässigen Schutz und eine komfortable, präzise Arbeit in verschiedenen Anwendungen wie Chemie, Medizin, Lebensmittelindustrie und Produktion.
  • Die U-Fit-Serie hochwertiger Einweg-Sicherheitshandschuhe besteht aus NBR und gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Gesundheitswesen, Labor, Industrie
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe 10, Extragroß