Learn More
BOLA U-Shaped Blades
Artikelnummer. 15543445
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
60 x 40 x 22 mm
100 x 60 x 35 mm
130 x 80 x 55 mm
150 x 120 x 90 mm
Größe:
15 mm
19 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Größe unitSize
15543445 130 x 80 x 55 mm 19 mm 1 Stück
10759254 60 x 40 x 22 mm 15 mm 1 Stück
10346152 100 x 60 x 35 mm 15 mm 1 Stück
10090782 100 x 60 x 35 mm 19 mm 1 Stück
15555335 150 x 120 x 90 mm 19 mm 1 Stück
15482713 130 x 80 x 55 mm 32 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15543445
Marke: BOLA C44530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
U-Shaped Blades for stainless steel shafts jacketed with PTFE, glass shafts or metal shafts
  • These solid stirrer blades are made of PTFE and have a set of clamp screws made of a PTFE/PEEK compound.
  • The blades can be fixed tightly on BOLA Stirrer Shafts by means of the clamp screws.
  • A spanner wrench is included for easy assembly.
Specifications
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Größe 19 mm
Abmessungen (L x B x H) 130 x 80 x 55 mm
Beschichtung PTFE