Learn More
Poulten Selfe™ Ubbelohde-Viskometer mit hängendem Niveau
Artikelnummer. 13151063
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
1C
2
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
13151063 1C -
13171063 2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13151063 Lieferant Poulten Selfe™ Lieferanten-Nr. 1643/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.52 €
    215.02 € / 1 Stück
    Sparen 33.50 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Transport von durchsichtigen Flüssigkeiten.Mit UKAS Kalibrierzertifikat
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Geeignet für transparente Flüssigkeiten. Nominale Gesamtlänge: 283 mm. Ungefähre Probengröße: 18 ml. Mit UKAS-Kalibrierzertifikat.
Spezifikation
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeter mit hängendem Niveau
Viskositätsbereich 6 bis 30 cSt
ASTM-Nummern D445-IP71, D446
Zertifizierung/Konformität D446
Größe 1C
Volumen (metrisch) 18 mL