Learn More
Poulten Selfe™ Ubbelohde-Viskometer mit hängendem Niveau
Beschreibung
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Geeignet für transparente Flüssigkeiten. Nominale Gesamtlänge: 283 mm. Ungefähre Probengröße: 18 ml. Mit UKAS-Kalibrierzertifikat.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ubbelohde Viskosimeter mit hängendem Niveau |
| Viskositätsbereich | 20 bis 100 cSt |
| ASTM-Nummern | D445-IP71, D446 |
| Zertifizierung/Konformität | Gehäuse D446 |
| Größe | 2 |
| Volumen (metrisch) | 18 mL |