Learn More
Poulten Selfe™ Ubbelohde-Viskometer mit hängendem Niveau
Artikelnummer. p-8008483
Click to view available options
Größe:
1C
2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13151063
Marke: Poulten Selfe™ 1643/05
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Transport von durchsichtigen Flüssigkeiten.Mit UKAS Kalibrierzertifikat
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Geeignet für transparente Flüssigkeiten. Nominale Gesamtlänge: 283 mm. Ungefähre Probengröße: 18 ml. Mit UKAS-Kalibrierzertifikat.
Spezifikation
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeter mit hängendem Niveau
Viskositätsbereich 6 bis 30 cSt
ASTM-Nummern D445-IP71, D446
Zertifizierung/Konformität D446
Größe 1C
Volumen (metrisch) 18 mL