Learn More
Paragon Scientific™ Ubbelohde Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
| Viskositätsbereich | 2 bis 10 cSt |
| Calibrated | No |
| Ungefähre Konstante | 0.01 |
| ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105 |
| Größe | 1 |
Vorlaufzeit 4 Wochen