Learn More
Paragon Scientific™ Ubbelohde Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten
Artikelnummer. 16040470
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,3 bis 1 cSt
0,6 bis 3 cSt
1 bis 5 cSt
10 bis 50 cSt
10.000 bis 50.000 cSt
100 bis 500 cSt
1000 bis 5000 cSt
2 bis 10 cSt
20 bis 100 cSt
20.000 bis 100.000 cSt
200 bis 1000 cSt
2000 bis 10.000 cSt
6 bis 30 cSt
60 bis 300 cSt
600 bis 3000 cSt
6000 bis 30.000 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16040470
Marke: Paragon Scientific™ UBBEL01NC
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
  • Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
  • In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
Viskositätsbereich 0,3 bis 1 cSt
Calibrated No
Ungefähre Konstante 0.001
ASTM-Nummern D 445, D 446
Zertifizierung/Konformität ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105
Größe 0
Vorlaufzeit 4 Wochen