Learn More
UBC13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen UBC13
Konzentration 0.22 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16836503
Unterlagen ansehen
Proteintech
10243-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16826503
Unterlagen ansehen
Proteintech
10243-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Anti-Ubc13 is a monoclonal antibody specific to the approximately19 kDa Ubc13 protein. Ubc13 is a ubiquitin conjugating enzyme that is complexed with a ubiquitin activating enzyme (E1), Mms2. The association of Mms2 to Ubc13 forms an active heterodimer that is involved in error-free post replicative DNA repair in yeast. Upon complexing with another conjugating enzyme variant, Uev1a, Ubc13 participates in the regulation of NF-kB signal transduction pathway in humans.
Spezifikation
Spezifikation
UBC13
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P61088, P61089, Q9EQX9
116725, 7334, 93765
UBC13 Fusion Protein Ag0292
Primary
-20°C
UBE2N
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BLU, UBC13, UbcH ben, UBE2N, Ubiquitin carrier protein N, Ubiquitin protein ligase N
UBE2N
IgG
Antigen Affinity Chromatography