Learn More
UBCS039, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491107
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491107 50 mg 50 Milligramm
16424858 10 mg 10 Milligramm
16423266 25 mg -
16417607 5 mg -
16415646 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491107 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY115453
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.
UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UBCS039
CAS 358721-70-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H13N3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N12C(C(C3=CC=CN=C3)NC4=C2C=CC=C4)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 247.29
Formelmasse 247.29
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease