Learn More
UBE2D1/2/3/4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236792 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236792 150 μL 150 Mikroliter
30236296 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30236792
Marke: Proteintech 681381IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The UBE2D1/2/3/4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UBE2D1/2/3/4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBE2D1/2/3/4 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen UBE2D1/2/3/4
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1C7D12
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole E2(17)KB3; MGC43926; MGC5416; UBC4/5; UBCH5C
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7323
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 17 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1