Learn More
UBE3B Antibody (OTI3F10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen UBE3B
Klon OTI3F10
Verdünnung Immunohistochemistry 1:250
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306451
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44892-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306697
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44892-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
UBE3B Monoclonal antibody specifically detects UBE3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
UBE3B
Immunohistochemistry 1:250
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
89910
IgG2a
>95%
Antibody
OTI3F10
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
DKFZp586K2123, DKFZp686A1051, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ45294, MGC131858, MGC78388, ubiquitin protein ligase E3B, ubiquitin-protein ligase E3B
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 768-1068 of human UBE3B (NP_569733) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.