Learn More
UBE3B Antibody (OTI4E4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | UBE3B |
|---|---|
| Klon | OTI4E4 |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306500
|
Novus Biologicals
NBP3-44891-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30306688
|
Novus Biologicals
NBP3-44891-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
UBE3B Monoclonal antibody specifically detects UBE3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| UBE3B | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 89910 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI4E4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| DKFZp586K2123, DKFZp686A1051, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ45294, MGC131858, MGC78388, ubiquitin protein ligase E3B, ubiquitin-protein ligase E3B | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 768-1068 of human UBE3B (NP_569733) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |