Beschreibung
UBE4B Polyclonal specifically detects UBE4B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | UBE4B |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | APC |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human UBE4B. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 10277 |
| Mehr anzeigen |