missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Ubiquitin B Monoclonal antibody specifically detects Ubiquitin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Ubiquitin B |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rUBB/9476 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | FLJ25987, MGC8385, polyubiquitin B, polyubiquitin-B, RPS27A, UBA52, UBC, ubiquitin B |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment of human Ubiquitin protein (around aa 1-119) (Uniprot: P0G47; P0G48; P62979; P62987; P62988). Exact sequence is proprietary. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?