Learn More
R&D Systems™ UDP disodium salt
Artikelnummer. 30001380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001380 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001380 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3111/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.87 €
    95.55 € / 50 Milligramm
    Sparen 10.32 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous ligand; competitive antagonist at P2Y14 receptors
Endogenous P2Y receptor agonist which preferentially activates P2Y6. Shown to be a competitive antagonist at P2Y14 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material UDP disodium salt
CAS 27821-45-0
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C9H12N2Na2O12P2
Formelmasse 448.12
Reinheit >97%
Molekulargewicht 448.12