missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ UGRP1 Monoclonal Antibody (381707)

Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | UGRP1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 381707 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | SCGB3A2 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q920H1 |
| Gen-Alias | LU103; Pneumo secretory protein 1; PNSP1; PnSP-1; SCGB3A2; Secretoglobin family 3A member 2; secretoglobin, family 3A, member 2; UGRP1; UGRP1pnSP-1; UNQ566/PRO1128; Uteroglobin-related protein 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?