missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UGT8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16878004 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16878004 20 μL 20 Mikroliter
16868004 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16878004

Marke: Proteintech 179821AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody specifically recognizes the endogenous UGT8.

UGT8 (UDP-galactose-ceramide galactosyltransferase, 2-hydroxyacylsphingosine 1-beta-galactosyltransferase) is a 541 amino acid, single pass membrane protein of the UDP-glycosyltransferase family. UGT8 is believed to be primarily involved with the metabolism of sphingolipids and galactosylceramide biosynthesis. UGT8 is one of six genes whose elevated expression has been correlated with a significantly increased the risk of lung metastases in breast cancer patients. As such, UGT8 may be a significant index of tumor aggressiveness and a potential marker for the prognostic evaluation of lung metastases in breast cancer. UGT8 is ubiquitously expressed with highest levels found in central and peripheral nervous systems and is up-regulated in breast cancers.

Spezifikation

Antigen UGT8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen UGT8
Gen-Zugriffsnummer Q09426, Q16880, Q64676
Gen-Alias ceramide galactosyltransferase, Cerebroside synthase, CGT, UDP glycosyltransferase 8, UGT4, UGT8
Gensymbole Ugt8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen UGT8 Fusion Protein Ag12393
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22239, 50555, 7368
Zielspezies Rat, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.